L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Qualitative filter papers, grades MN 619 and 619 1/4, circles and folded filters
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
437007 437009 437012 437015 437018 437024 537032 537015 537018 537024 437005 437011 437032 537005 537007 537009 537011 537012
MANA437007EA 6.5 EUR InStock
MANA437007 MANA437009 MANA437012 MANA437015 MANA437018 MANA437024 516-6000 516-6016 MANA537018 MANA537024 MANA437005 MANA437011 MANA437032 MANA537005 MANA537007 MANA537009 MANA537011 MANA537012
Qualitative filter papers, grades MN 619 and 619 1/4, circles and folded filters
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
MN 619 is a dense filter paper with very high particle retention and slow flow rate. Excellent clarifying capacity for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
  • High particle retetion
  • For cloudy suspensions
  • Slow flow rate
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité