Qualitative filter papers, grades MN 617 and 617 1/4, circles and folded filters
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
434007 434009 434011 434012 434015 434018 434024 534015 534018 534024 434005 434032 534005 534007 534009 534011 534012 534032
512-0507EA 7.7 EUR InStock
512-0507 512-0508 512-0509 512-0510 MANA434015 512-0511 MANA434024 515-9780 MANA534018 515-9781 512-0506 MANA434032 MANA534005 MANA534007 MANA534009 MANA534011 MANA534012 MANA534032
Qualitative filter papers, grades MN 617 and 617 1/4, circles and folded filters
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
MN 617 is a fast filter paper with excellent retention of coarse particles and gelatinous precipitates. This soft filter paper is used for example in routine clean up of biological or organic solutions.
  • Fast filtration
  • For coarse particles
  • For routine clean-up
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité