Ring stand for viscosity flow cups
Fournisseur: Industrial Physics
VF2053 VF2062
769-1151EA 76.7 EUR InStock
769-1151 SIMEVF2062
Ring stand for viscosity flow cups
Supports de statif
Galvanised steel simple ring stand suitable for DIN, ISO and ASTM viscosity flow cups.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité