Anti-CD8a, CD11b/c, CD45R/B220, Ly-6G (Gr-1), MIHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody (PE-Cy7®, APC-Cy7®, PerCP-Cy5.5®, APC, PE, FITC) [clone: 17A2, M1/70, N418, 1D3, RA3-6B2, RB6-85C, TER-119]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
91-0004-U025 91-0004-U100
91-0004-U025EA 233 EUR InStock
91-0004-U025 91-0004-U100
Anti-CD8a, CD11b/c, CD45R/B220, Ly-6G (Gr-1), MIHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody (PE-Cy7®, APC-Cy7®, PerCP-Cy5.5®, APC, PE, FITC) [clone: 17A2, M1/70, N418, 1D3, RA3-6B2, RB6-85C, TER-119]
Anticorps
The Mouse Dendritic Cell backbone panel is a six-color combination of anti-mouse antibodies. This panel can serve as a backbone for identifying major dendritic cell (DC) subsets (Duriancik DM and Hoag KA. 2009. Cytometry. 75A: 951-959). Hosts: Rat, Armenian Hamster
Type: Primary
Antigen: CD8a, CD11b, CD11c, CD45R/B220, Ly-6G (Gr-1), MIHC Class II (I-A/I-E)
Clonality: Monoclonal
Clone: 17A2, M1/70, N418, 1D3, RA3-6B2, RB6-85C, TER-119
Conjugation: PE-Cy7®, APC-Cy7®, PerCP-Cy5.5®, APC, PE, FITC
Epitope:
Host: Rat, Armenian Hamster
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité