Anti-CD3, CD4, CD8a, CD45 Mouse Monoclonal Antibody (FITC, violetFluor® 450, PE, PerCP-Cy5.5®) [clone: UCHT1, RPA-T4, RPA-T8, 2D1]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
91-0101-T025 91-0101-T100
91-0101-T025EA 233 EUR InStock
91-0101-T025 91-0101-T100
Anti-CD3, CD4, CD8a, CD45 Mouse Monoclonal Antibody (FITC, violetFluor® 450, PE, PerCP-Cy5.5®) [clone: UCHT1, RPA-T4, RPA-T8, 2D1]
Anticorps
The Human Basic T Lymphocyte backbone panel is a four-color combination of anti-human antibodies. This panel can serve as a backbone for identifying the major T cell subsets, and leaves room for additional drop-in markers, if desired. Violet laser (405 nm) required for detection of CD4 violetFluorTM 450.
Type: Primary
Antigen: CD3, CD4, CD8a, CD45
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT1, RPA-T4, RPA-T8, 2D1
Conjugation: FITC, violetFluor® 450, PE, PerCP-Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité