Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-735
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
11-735/6 11-735/7 11-735/9 11-735/8 11-735/11 11-735/10
112-4583EA 95.38 EUR InStock
112-4583 112-4584 112-4586 112-4585 112-4582 112-4581
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 11-735
Gants
Ce gant tricoté sans couture, avec fils issus de la technologie INTERCEPT™ et revêtement en polyuréthane trempé sur la paume et le bout des doigts, fournit une protection élevée contre les coupures.
  • Les fils INTERCEPT™ offrent une excellente protection contre les coupures tout en renforçant le confort et la dextérité
  • Le revêtement des paumes améliore la préhension, prolonge la durée de vie des gants dans des environnements abrasifs et permet au dos de la main de respirer
  • Revêtement en polyuréthane sans silicone offrant une meilleure compatibilité avec les procédés de peinture des pièces métalliques
  • Revêtement gris masquant la saleté dans les environnements exposés à la salissure
Idéal pour l'assemblage de pièces et de composants métalliques, ainsi que de produits blancs, et pour la maintenance générale et la métallurgie.
Certifications: EN 388:2016 (4X43C), Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité