Microtubes à centrifuger, 1,5 ml, Microfuge®
Fournisseur: Beckman Coulter
BECL357448EA 0 EUR InStock
BECL357448
Microtubes à centrifuger, 1,5 ml, Microfuge®
Tubes Microtubes à centrifuger
These Microfuge® tubes are required for use on the Biomek 2000/3000. Specially designed to be compatible with 11 mm inserts, these tubes with inserts fit into the 24-place rack for use on the Biomek.
Informations de commande: Adapters must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité