Gants anti-décharge électrostatique résistants aux produits chimiques, uvex rubiflex NB35A
Fournisseur: UVEX
60954/06 60954/09 60954/10 60954/11 60954/07 60954/08
112-4398EA 257 EUR InStock
112-4398 112-4410 112-4411 112-4412 UVEX60954/07 UVEX60954/08
Gants anti-décharge électrostatique résistants aux produits chimiques, uvex rubiflex NB35A
Gants
Ces gants de protection chimique souples et légers se composent d'une doublure en coton interlock/carbone et d'un revêtement 100% caoutchouc-nitrile (NBR).
  • Bonne résistance à la graisse, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Antistatiques conformément à la norme EN 16350
  • Haute capacité d'absorption des vapeurs d'eau grâce à la doublure en coton
  • Grande souplesse, légers
  • Résistance directe inférieure à 10⁸ ohms
Ils sont adaptés aux environnements nécessitant une protection contre les décharges électrostatiques et contre les produits chimiques, par exemple dans les ateliers de peinture, l'industrie chimique ou encore l'industrie automobile. Ils sont adaptés à une utilisation dans des zones présentant un risque d'explosion.
Certifications: EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
OEKO-Tex® Standard 100
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité