VWR®, Chronomètre numérique, Jumbo
Fournisseur: VWR
VWR®
609-0211EA 48 EUR InStock
VWRU62379-515 609-0211
VWR®, Chronomètre numérique, Jumbo
Minuteurs Chronomètres numériques
Grands chiffres (12,7 mm) pour une lecture aisée.
  • Capacité de chronométrage: 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • Résolution de 1/100 seconde pour les 30 premières minutes, se poursuit avec une résolution d’1 seconde
  • Fonctions : action unique, temporisation, temps fractionné cumulé et chronométrage continu
  • Fonction d’horloge (heure du jour, AM/PM, date, jour de la semaine, alarme heure du jour)
  • Résistant à l’eau, joint torique et boîtier en plastique ABS résistant aux chocs avec côtés en caoutchouc anti-glisse
Certifications: Conformité à la norme ISO/CEI 17025 ; certifié A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Information de livraison: Fourni avec longe, clip amovible, Velcro®, batterie et certificat.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité