Échantillonneur d'air pour l'analyse microbiologique, MAS-100 VF®
Fournisseur: Merck
1.17103.0001EA 8960 EUR InStock
1.17103.0001
Échantillonneur d'air pour l'analyse microbiologique, MAS-100 VF®
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le MAS-100 VF® utilise des boîtes de Petri standard pour contrôler la qualité de l'environnement. Son réglage électronique de la vitesse garantit un débit précis. La poignée permet de monter l'échantillonneur sur un trépied en option, pour des tests à différents angles des applications fixes. Le couvercle perforé est identique à celui des échantillonneurs MAS-100® standard.
  • Temporisation avant démarrage de l'échantillonnage et volumes pré-sélectionnés réglables individuellement
  • Affichage graphique lumineux, navigation dans le menu avec les flèches vers le haut ou le bas et les boutons de sélection directe du menu
  • Cycle d'étalonnage automatique avec création du certificat d'étalonnage, anémomètre numérique DA-100 NT® et PC
  • Anémomètre haute technologie pour un débit d'air constant
  • Tête autoclavable pour éviter les risques de contamination
Conçu pour les environnements contrôlés. La réglementation nécessite le contrôle de l'air sur les sites de fabrications car la contamination microbienne peut influer sur la qualité des produits et réduire leur durée de conservation.
Certifications: ISO 14698 - 1/2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité