Coupes d'immersion
Fournisseur: Industrial Physics
VF2215 VF2217 VF2216 VF2213
SIMEVF2215EA 239 EUR InStock
SIMEVF2215 SIMEVF2217 SIMEVF2216 SIMEVF2213
Coupes d'immersion
Viscosimètres Coupes à écoulement
Les coupes à tremper s'utilisent pour des mesures comparatives d'écoulement « break-thread » (méthode du fil cassant) sur site dans un environnement de production.
  • Numéro de série unique
  • Coupe, buse et poignée en acier inoxydable: Nettoyage facile
  • Longue poignée en boucle pour immerger la coupelle à la main dans un récipient à liquide, pour vérifier et ajuster la viscosité de nombreux types de liquides
Suitable for use on site in a manufacturing environment.
Flow times 25 to 150 seconds.
Certifications: DIN 53211
Informations de commande: Stand to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité