Salt bridges
Fournisseur: Hach
B40A520 B40A610 B40A550
HACHB40A520EA 66.9 EUR InStock
HACHB40A520 HACHB40A610 HACHB40A550
Salt bridges
Tubes Tubes à essais
During measurement, the salt bridge junction (also called the liquid junction protection tube) prevents the reference electrode from being contaminated by the media and vice-versa. The salt-bridge junction consists of a glass tube capped by a ceramic liquid junction.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité