Dissolved oxygen bottles acc. to Winkler
Fournisseur: Hecht
HECH44267020EA 23.8 EUR InStock
HECH44267020 HECH44267010
Dissolved oxygen bottles acc. to Winkler
Flacons Flacons pour oxygène dissous
Dissolved oxygen bottles acc. to Winkler, glass, clear, for the determination of oxygen dissolved in water.
  • Interchangeable plastic stopper
  • Frosted label
  • Precisely adjusted capacity
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité