Avantor® ACE® C18-AR, colonnes HPLC, microbore, 2 µm
Fournisseur: VWR
Avantor® ACE®
ACE-109-1501EA 911 EUR InStock
ACE-109-1501 ACE-109-0501 ACE-109-03005S ACE-109-15005 ACE-109-10005 ACE-109-12005 ACE-109-15005S ACE-109-75005S ACE-109-75005 ACE-109-05005S ACE-109-10005S ACE-109-03005 ACE-109-05005 ACE-109-12005S ACE-109-1001
Avantor® ACE® C18-AR, colonnes HPLC, microbore, 2 µm
Colonnes pour chromatographie
La phase Avantor® ACE® C18-AR utilise un ligand spécialement développé combinant une chaîne C18 avec une fonctionnalité phényle intégrale, associant ainsi les avantages des caractéristiques C18 et phényle en une seule phase. On peut s'en servir pour les séparations sur colonne C18 "standard", mais il est également recommandé pour les séparations qui impliquent des composés contenant des fonctions aromatiques.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Idéal pour une large gamme d'analytes présentant des différences d'hydrophobie
  • Large gamme de tailles de particules (2 à 10 µm) et de phases complémentaires
  • Très faible saignement pour assurer la compatibilité avec la LC/MS
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes sont fabriqués en acier inoxydable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité