Hottes à filtration sans raccordement, Captair® Smart et Midcap 321
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
A60C/BE AA602A00011A21 AA602A00011A31 AA602A00011A41 AA606A00011A21
132-1443EA 4275.72 EUR InStock
132-1443 ERLAAA602A00011A21 ERLAAA602A00011A31 ERLAAA602A00011A41 ERLAAA606A00011A21
Hottes à filtration sans raccordement, Captair® Smart et Midcap 321
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Les hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart ont été conçues sur un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte. Un simple motif lumineux indique si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=16984845
  • Filtration Flex unique d'Erlab pour gérer la plupart des applications de laboratoire
  • Nouvelles sondes ajoutées pour la détection de solvants, d'acides ou de formaldéhyde
  • Faible consommation d'énergie
  • Nouvel anémomètre électronique de surveillance de la vitesse frontale
  • Volet incliné à 6° volet pour une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
  • Grandes ouvertures pour un accès facile au travail
Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules et assurer la protection de l'utilisateur et du laboratoire grâce à une recirculation sûre et efficace de l'air dans la pièce et une libération d'air purifié, sans odeurs ou vapeurs toxiques dangereuses.
L'application eGuard peut être téléchargée. Elle offre à l'utilisateur un contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité vers un appareil mobile, une tablette ou un PC.
Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et recouvert d'un polymère anti-acide. Côtés et panneaux avant en acrylique résistant aux produits chimiques.
Types de filtres à charbon:
AS: pour vapeurs organiques
BE: Polyvalent pour vapeurs acides et organiques
F: Pour vapeurs de formaldéhyde
K: Pour vapeurs d'ammoniac
HP: Filtre HEPA H14 pour poudres
Smart 321 units feature:
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature and Hygrometry sensors
Certifications: Conforme aux normes AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14 et filtres ULPA U 17).
Attention: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité