Colonnes capillaires, Rxi®-1ms (silice fondue)
Fournisseur: Restek
13302 13323 13353 13399 13354 43800 43801 43802 13326 13339 13324 13335 13337 13338
REST13302EA 664 EUR InStock
REST13302 REST13323 REST13353 REST13399 REST13354 REST43800 REST43801 REST43802 REST13326 REST13339 REST13324 REST13335 REST13337 REST13338
Colonnes capillaires, Rxi®-1ms (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage universel pour accélérateurs de feu, huiles essentielles, hydrocarbures, pesticides, congénères de PCB (par ex. mélanges Aroclor), composés sulfurés, amines, impuretés des solvants, distillation simulée, composés oxygénés, composés organiques de type essence (GRO), gaz de raffinerie.
Phase apolaire ; Crossbond® 100% diméthyl polysiloxane
Plage de température : –60 °C à 330/350 °C
Phases similaires : HP-1ms, HP-1msUI, DB-1ms, DB-1msUI, Ultra-1, VF-1ms, ZB-1, ZB-1ms.
Équivalente aux phases G1, G2 et G38 de la liste USP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité