Colonnes capillaires, Rtx®-5 Amine (silice fondue)
Fournisseur: Restek
12320 12323 12335 12338 12350 12351 12352 12353 RT-12354 12355 12366 12369 12382 12385 12338-600 12354-600
REST12320EA 567 EUR InStock
REST12320 REST12323 REST12335 REST12338 REST12350 REST12351 REST12352 REST12353 RESTRT-12354 REST12355 REST12366 REST12369 REST12382 REST12385 REST12338-600 REST12354-600
Colonnes capillaires, Rtx®-5 Amine (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Rtx®-5 Amine sont spécifiques aux applications avec les amines et autres composés basiques incluant alkylamines, diamines, triamines, éthanolamines et composés hétérocycliques azotés.
Phase à faible polarité ; Crossbond® 5% diphényle/95% diméthylpolysiloxane
Elles sont idéales pour l'analyse d'une grande variété de composés basiques et permettent également l'analyse des composés neutres, des composés adsorbants avec des groupes oxygène sensibles à la liaison hydrogène ou même des composés faiblement acides tels que les phénols. Chaque colonne est testée pour garantir qu'elle dépasse les exigences relatives à l'analyse des niveaux de ppm des amines sans amorçage et qu'elle présente un faible ressuage à la température de fonctionnement maximale.
Plage de température : stable à 315 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité