Dual Vespel® ring inlet seals
Fournisseur: Restek
21242 21238 21239 21240 21241 21243 21244 21245 21246 21247 21248 21249
REST21242EA 95.4 EUR InStock
REST21242 REST21238 REST21239 REST21240 REST21241 REST21243 REST21244 REST21245 REST21246 REST21247 REST21248 REST21249
Dual Vespel® ring inlet seals
Scellés Dispositifs mécaniques de scellage
A ring inlet seal greatly improves injection port performance as it stays sealed even after repeated temperature cycles, without retightening the reducing nut. This seal features two soft Vespel® rings, one embedded in its top surface and the other embedded in its bottom surface. These rings eliminate the need for a washer and ensure very little torque is needed to make a leak-tight seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité