Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Fournisseur: Avantor
EXL-1711-7503UEA 970 EUR InStock
EXL-1711-7503U EXL-1711-7502U EXL-1711-1003U EXL-1711-1002U EXL-1711-0503U EXL-1711-0502U EXL-1711-0303U EXL-1711-0302U EXL-1711-0203U EXL-1711-0202U ACE-1P11-GD2U EXL-1711-D1002
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® ACE® Excel® SuperC18 columns provide high stability across an extended pH range. These stainless steel columns are ideal for use with LC/MS compatible buffers and can be used with both MeOH and MeCN mobile phases.
  • Ultra-inert for maximum performance and reproducibility
  • Ultra low bleed for improved LC/MS compatibility
  • Wide range of particle sizes (1,7 to 10 µm) and complementary phases
Maximum recommended pH: 1,5 to 11,5
Max. pressure: 1000 bar
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité