X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Fournisseur: G Bioscienes
RC-213 RC-212
GENORC-213EA 1030 EUR InStock
GENORC-213 GENORC-212
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D- galactopyranoside) is used to indicate whether bacteria express the ß-galactosidase enzyme, which is encoded by the lacZ gene. X-gal is cleaved by ß-galactosidase yielding galactose and 5-bromo-4-chloro-3-hydroxyindole, which is oxidised into 5,5'-dibromo-4,4'-dichloro-indigo, an insoluble blue product. Thus, if X-gal and an inducer of ß-galactosidase (usually IPTG) is contained within an agar medium on a culture plate, colonies which have a functional lacZ gene can easily be distinguished by their blue colour.
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité