HPLC columns, Viva C18 (USP L1)
Fournisseur: Restek
9514513-700 9514515-700 9514563-700 9514565-700 9514573-700 9514575-700 9514513 9514515 9514563 9514565 9514573 9514575 951450210 951450212 9514311 9514312 9514312-700 9514313-700 9514315 9514315-700 951431E 9514331 9514332 9514332-700 9514333-700 9514335 9514335-700 951433E 9514351 9514352 9514352-700 9514353-700 9514355 9514355-700 951435B 951435E 9514361 9514362 9514362-700 9514363-700 9514365 9514365-700 951436B 951436E 9514511 9514512 9514512-700 951451E 9514521 9514522 9514522-700 9514523-700 9514525 9514525-700 951452E 9514531 9514532 9514532-700 9514533-700 9514535 9514535-700 951453E 9514551 9514552 9514552-700 9514553-700 9514555 9514555-700 951455E 9514561 9514561-700 9514562 9514562-700 951456E 9514571 9514572 9514572-700 951457E
REST9514513-700EA 0 EUR InStock
REST9514513-700 REST9514515-700 REST9514563-700 REST9514565-700 REST9514573-700 REST9514575-700 REST9514513 REST9514515 REST9514563 REST9514565 REST9514573 REST9514575 REST951450210 REST951450212 REST9514311 REST9514312 REST9514312-700 REST9514313-700 REST9514315 REST9514315-700 REST951431E REST9514331 REST9514332 REST9514332-700 REST9514333-700 REST9514335 REST9514335-700 REST951433E REST9514351 REST9514352 REST9514352-700 REST9514353-700 REST9514355 REST9514355-700 REST951435B REST951435E REST9514361 REST9514362 REST9514362-700 REST9514363-700 REST9514365 REST9514365-700 REST951436B REST951436E REST9514511 REST9514512 REST9514512-700 REST951451E REST9514521 REST9514522 REST9514522-700 REST9514523-700 REST9514525 REST9514525-700 REST951452E REST9514531 REST9514532 REST9514532-700 REST9514533-700 REST9514535 REST9514535-700 REST951453E REST9514551 REST9514552 REST9514552-700 REST9514553-700 REST9514555 REST9514555-700 REST951455E REST9514561 REST9514561-700 REST9514562 REST9514562-700 REST951456E REST9514571 REST9514572 REST9514572-700 REST951457E
HPLC columns, Viva C18 (USP L1)
Colonnes pour chromatographie
Viva C18 are monomeric octadecylsilane columns, highly base deactivated wide pore packing that exhibits peak shape for a wide range of compounds from acidic through slightly basic. General purpose column for analyzing large molecules and biomolecules.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité