Avantor® ACE® C18-300, colonnes UHPLC, 5 µm
Fournisseur: Avantor
ACE-221-0501EA 702 EUR InStock
ACE-221-0501 ACE-221-1501 ACE-221-0301
Avantor® ACE® C18-300, colonnes UHPLC, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Avantor® ACE® C18-300 offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif. Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic même à des niveaux extrêmement bas d'additifs tels que le TFA, ce qui les rend idéales pour les applications LC/MS.
  • Conçues pour la séparation des peptides et des protéines
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Idéal pour une large gamme d'analytes présentant des différences d'hydrophobie
  • Large gamme de tailles de particules (3 à 10 µm) et de phases complémentaires
pH maximal recommandé : 2,0 à 8,0
Pression max : 400 bar
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité