Cuivre-di-ammonium solution Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l, Titriplex®, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.05217.0500EA 147 EUR InStock
1.05217.0500
Cuivre-di-ammonium solution Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l, Titriplex®, Supelco®
Copper di-ammonium
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Cu) 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value 9.7 - 10.3
Free EDTA conforms
Free copper conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité