Cuves pour Thermostats à Circulation, CORIO™
Fournisseur: JULABO GmbH
9903405 9903413 9903417 9903419 9903427 9903433 9903439
461-0921EA 324 EUR InStock
461-0921 461-0922 461-0923 461-0924 461-0925 461-0926 461-0927
Cuves pour Thermostats à Circulation, CORIO™
Bains Bains-marie
Stainless steel bath tanks in different sizes. For use with all CORIO C and CD circulators.
Temperature range: +20...+150 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité