HPLC columns, Allure® PFP propyl (USP L43)
Fournisseur: Restek
9169511 9169512 9169515 9169532 9169535 9169552 9169555 9169561 9169562 9169565 9169572 9169575 916950210 916950212 916950220 916950222 9169552-700
REST9169511EA 0 EUR InStock
REST9169511 REST9169512 REST9169515 REST9169532 REST9169535 REST9169552 REST9169555 REST9169561 REST9169562 REST9169565 REST9169572 REST9169575 REST916950210 REST916950212 REST916950220 REST916950222 REST9169552-700
HPLC columns, Allure® PFP propyl (USP L43)
Colonnes pour chromatographie
PFP propyl columns have a pentafluorophenyl phase with a propyl spacer. It is highly retentive for basic analytes and phase for separating nucleosides, nucleotides, purines, pyrimidines, halogenated compounds, β-blockers and tricyclic antidepressants.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité