HPLC columns, Allure® aqueous C18 (USP L1)
Fournisseur: Restek
9168512 9168552 9168562
REST9168512EA 0 EUR InStock
REST9168512 REST9168552 REST9168562
HPLC columns, Allure® aqueous C18 (USP L1)
Colonnes pour chromatographie
Highly retentive and selective phase for separating polar analytes, including polar acidic compounds. Compatible with highly aqueous (upto 100%) mobile phases. Highly base deactivated.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité