HPLC columns, Allure® Basix (USP L10)
Fournisseur: Restek
9161555 9161562 9161565 9161575
REST9161555EA 0 EUR InStock
REST9161555 REST9161562 REST9161565 REST9161575
HPLC columns, Allure® Basix (USP L10)
Colonnes pour chromatographie
Highly retentive propyl cyano phase. Excellent choice for basic compounds and for analytes containing amine group functionality.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité