Colonnes capillaires, Rtx®-50 (silice fondue)
Fournisseur: Restek
40501 40502 40510 40511 10520 10521 10522 10523 10524 10526 10527 10535 10536 10537 10538 10539 10540 10541 10542 10543 10550 10551 10552 10553 10554 10555 10556 10557 10558 10567 10569 10570 10573
REST40501EA 407 EUR InStock
REST40501 REST40502 REST40510 REST40511 REST10520 REST10521 REST10522 REST10523 REST10524 REST10526 REST10527 REST10535 REST10536 REST10537 REST10538 REST10539 REST10540 REST10541 REST10542 REST10543 REST10550 REST10551 REST10552 REST10553 REST10554 REST10555 REST10556 REST10557 REST10558 REST10567 REST10569 REST10570 REST10573
Colonnes capillaires, Rtx®-50 (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage universel pour pesticides, herbicides, acides résiniques, esters de phtalates, stérols.
La stabilité thermique élevée des colonnes Rtx®-50 permet d'effectuer des analyses à double colonne avec des phases courantes comme Rtx®-1 ou Rtx®-5MS.
Phase à polarité moyenne ; Crossbond® phényle méthylpolysiloxane
Plage de température : 40 °C à 320 °C
Phases similaires : HP-50+, CP-Sil 24 CB, SPB-50, AT-50, 007-17
Equivalent to USP G3 phase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité