Replacement inlet seals
Fournisseur: Restek
21308 21307 20390 20391 20392 20393 21306 21305 21319 21320 21315 21316 21317 21318
REST21308EA 425 EUR InStock
REST21308 REST21307 REST20390 REST20391 REST20392 REST20393 REST21306 REST21305 REST21319 REST21320 REST21315 REST21316 REST21317 REST21318
Replacement inlet seals
Scellés Dispositifs mécaniques de scellage
Inlet seals are used at the base of the Agilent 5890/6890/7890 GC injection port, which contacts the sample and should be changed frequently to prevent adsorption of active compounds. In addition, septum fragments and sample residue accumulate on the disk surface, requiring disk replacement.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité