L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Conductivity sensors
Fournisseur: Mettler - Toledo
51340335 30266974
663-0130EA 197 EUR InStock
663-0130 661-0248
Conductivity sensors
Électrodes Électrodes de conductivité
This conductivity measuring cell utilises the four- pole potentiometric method for measuring conductivity, which incorporates a series of four graphite poles embedded in the probe shaft. This design completely eliminates the polarisation, which frequently occurs with the two-plate amperometric method during measuring high conductivity solution.
  • Four cell graphite sensor
  • Ideal sensor for general conductivity measurements
  • NTC 30 kΩ combined temperature sensor: automatic temperature compensation
Please note: Not recommended for samples below 10 μS/cm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité