Colonnes capillaires, Stabilwax®-DB (silice fondue)
Fournisseur: Restek
Stabilwax®
REST10852EA 0 EUR InStock
REST10852 REST10820 REST10851 REST10840 REST10823 REST10824 REST10857 REST10821 REST10855 REST10838 REST10839 REST10869 REST10858
Colonnes capillaires, Stabilwax®-DB (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Colonnes spécifiques aux applications pour amines non dérivatisées et autres composés basiques incluant alkylamines, diamines, triamines et composés hétérocycliques azotés.
Phase polaire ; Crossbond® polyéthylène glycol désactivé Carbowax® pour amines et composés basiques
Plage de température : 40 °C à 220 °C
Les colonnes Stabilwax®-DB réduisent l'adsorption et améliorent les réponses pour de nombreux composés basiques, sans dérivatisation des analytes ou amorçage de la colonne.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité