Colonnes à usage universel pour médicaments, impuretés des solvants, pesticides, hydrocarbures, congénères de PCB (par ex. mélanges Aroclor), huiles essentielles, composés semi-volatils. Colonne testée spécifiquement pour évaluer les performances de faible ressuage.
Phase à faible polarité ; Crossbond® diphényle diméthylpolysiloxane
Plage de température : –60 °C à 350 °C
Phases similaires : DB-5, HP-5, HP-5MS, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, ZB-5.
Équivalente aux phases G27 et G36 de la liste USP.