Tubes de dSPE QuEChERS, Q-sep™
Fournisseur: Restek
26123 26124 26125 26223 26224 26225 26215 26216 26217 26218 26126 26219 26220 26221 26222 26226 26242 26243 26244 26245
REST26123EA 209 EUR InStock
REST26123 REST26124 REST26125 REST26223 REST26224 REST26225 REST26215 REST26216 REST26217 REST26218 REST26126 REST26219 REST26220 REST26221 REST26222 REST26226 REST26242 REST26243 REST26244 REST26245
Tubes de dSPE QuEChERS, Q-sep™
Colonnes pour chromatographie
Les tubes de dSPE QuEChERS sont utilisés pour le nettoyage d'extraits. Ils assurent une préparation rapide et simple des échantillons pour l'analyse multirésidus des pesticides. Ils sont prêts à l'emploi et ne nécessitent aucun article de verrerie. Les tubes peuvent être étiquetés individuellement pour faciliter l'identification des sorbants et contiennent des sorbants ultra-purs prédosés.
Compatible avec les méthodes d'origine non tamponnées AOAC (2007.01), européenne (EN 15662) et les méthodes QuEChERS mini-multirésidus.
Conditionnement: en sachets en aluminium par 10 pour une meilleure protection et une stabilité accrue pendant le stockage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité