Colonnes capillaires, Rtx®-CLPesticides (silice fondue)
Fournisseur: Restek
42102 42301 42302 43101 43301 11120 11123 11126 11136 11139 11140 11321 11323 11324 11326 11337 11340 11123-600 11139-600
REST42102EA 716 EUR InStock
REST42102 REST42301 REST42302 REST43101 REST43301 REST11120 REST11123 REST11126 REST11136 REST11139 REST11140 REST11321 REST11323 REST11324 REST11326 REST11337 REST11340 REST11123-600 REST11139-600
Colonnes capillaires, Rtx®-CLPesticides (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Colonnes spécifiques aux applications pour pesticides organochlorés et herbicides. Faible ressuage idéal pour les analyses GC-ECD ou GC-MS.
Phases exclusives Crossbond®
Plage de température : stable à 340 °C
Pour l'analyse de composés utilisant les méthodes EPA 8081B, 8082A, 8151A, 504.1, 515, 508.1 et 552.2 sans perdre de temps à changer de colonne.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité