Conductivity meters, handheld, FiveGo™ F3
Fournisseur: Mettler - Toledo
30266883 30266888 30266887
663-0299EA 427 EUR InStock
663-0299 663-0300 663-0301
Conductivity meters, handheld, FiveGo™ F3
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ces appareils de mesure portables offrent des mesures de conductivité de grande qualité sur simple pression d'un bouton. Leur conception robuste et étanche assurent aux instruments FiveGo l'obtention de données de mesure fiables, même dans des conditions difficiles. Pour les applications mobiles en laboratoire, au niveau de la ligne ou à l'extérieur.
  • Grand écran bien structuré, disposition de boutons intuitive et menu simple
  • Design ergonomique qui en fait un instrument de travail confortable
  • Socle pliable pour une visualisation optimale lorsque l'appareil se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Protection étanche IP67 du FiveGo qui résiste aux environnements humides et exigeants
  • Signal de point final sonore et visuel
Informations de commande: Le F3-Meter est fourni avec des instructions d'utilisation (CD), un guide QuickGuide, une déclaration de conformité, un certificat de test, 4 piles AAA, une dragonne et un kit de clip d'électrode.
Le kit F3-Standard est fourni avec les mêmes instruments et accessoires que le F3-Meter, ainsi qu'une sonde de conductivité LE703-IP67 et 2 sachets standard de 1413 µs/cm et 2 de 12,88 mS/cm.
Le kit F3-Field est fourni avec les mêmes instruments et accessoires que le F3-Meter, ainsi qu'une sonde de conductivité LE703-IP67, 2 sachets standard de 1413 µs/cm et 2 de 12,88 mS/cm, 4 flacons d'échantillonnage et une mallette de transport rigide.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité