Drigalski spreader
Fournisseur: Marienfeld
MARI1800024EA 46.9 EUR InStock
MARI1800024
Drigalski spreader
Étaleurs Étaleurs de cellules
Glass.
  • For bacteriological applications
  • Facilitates uniform distribution and plating of bacteria material on solid nutrient media
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité