F(ab)'2 Anti-alpha Fetoprotein (AFP) Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Immunoreagents
IMMRIR2914EA 111 EUR InStock
IMMRIR2914
F(ab)'2 Anti-alpha Fetoprotein (AFP) Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
This conjugate is suitable for immunomicroscopy and flow cytometry. The optimal working dilution should be determined by the investigator. Suggested starting dilution(?): · 1:20 - 1:2,000 for most applications
Type: Primary
Antigen: Alpha Fetoprotein (AFP)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité