Solid phase extraction disks, Resprep®
Fournisseur: Restek
24004 24048 25988
REST24004EA 335 EUR InStock
REST24004 REST24048 REST25988
Solid phase extraction disks, Resprep®
Filtres Disques filtrants
These glass fiber disks are embedded with C18 or C8 bonded silica. Deep-pore design reduces clogging and allows faster flow rates. Semivolatile organic compounds can be etracted.
Certifications: Meet the requirements for EPA methods 525.1, 506, 550.1 and 549.1.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité