Portoirs pour tubes
Fournisseur: Agilent Technologies
HEWL5067-0243EA 22 EUR InStock
HEWL5067-0243
Portoirs pour tubes
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
Portoirs de stockage empilables pouvant contenir jusqu'à 50 tubes standard de 2 ml sur 12 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité