L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sample dividers
Fournisseur: ENDECOTTS
1/2SSDSLOT 1/4SSDSLOT
ENDE1/2SSDSLOTEA 0 EUR InStock
ENDE1/2SSDSLOT ENDE1/4SSDSLOT
Sample dividers
Diviseurs d'échantillon
Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained by multiple passes. Each subdivision created retains the characteristics of the original sample.
  • Ideal for free flowing powders
  • Unit consists of divider plus 3 receiving boxes
  • Stainless steel with slot widths
  • Will subdivide material samples into two smaller portions by single pass
  • Each subdivision retains the characteristics of the original sample
  • Based on recommendations of BS 5309 and BS 3406/1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité