High-capacity split vent traps
Fournisseur: Restek
20698 20699
REST20698EA 114 EUR InStock
REST20698 REST20699
High-capacity split vent traps
Filtres Filtres à gaz
High-capacity split vent traps reduce the release of hazardous materials from the capillary split vent into the lab.
Information de livraison: Includes connecting lines and mounting kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité