Vacuum/pressure station, oil-free
Fournisseur: Restek
24003 24016
REST24003EA 0 EUR InStock
REST24003 REST24016
Vacuum/pressure station, oil-free
Pompe Pompes à vide
Vacuum/pressure station allows switching from pressure to vacuum in a matter of seconds. It is quiet and has a oil-free unit which will not contaminate the extraction system or samples. Provides 20" Hg (68 kPa) vacuum or 18 psi (124 kPa) pressure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité