Extraction disk holders, Diskcover-47
Fournisseur: Restek
24021 24020
REST24021EA 1670 EUR InStock
REST24021 REST24020
Extraction disk holders, Diskcover-47
Porte-filtres
Extraction disk holders are compatible with most vacuum manifold systems that accept ⅛" male luer fittings. Samples can be automatically introduced via ⅛" PTFE tubing or from the Diskcover-47 reservoir.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité