Solid phase extraction disks, Resprep® Resin
Fournisseur: Restek
Resprep®
REST26023EA 0 EUR InStock
REST26023
Solid phase extraction disks, Resprep® Resin
Filtres Disques filtrants
Glass fiber disks embedded with styrene/DVB resin. The disks are used for chlorinated, benzidine-containing or nitrogen-containing pesticides.
Certifications: Meets the requirements of EPA methods 515.2 and 553.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité