L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cleanroom autoclave indicator tape
Fournisseur: MICRONOVA
AUTOPC-1 AUTOPC-34 AUTOPC-15 AUTOPC-12 AUTOPC-2 AUTOPC-3
MICRAUTOPC-1EA 33.1 EUR InStock
MICRAUTOPC-1 MICRAUTOPC-34 MICRAUTOPC-15 MICRAUTOPC-12 MICRAUTOPC-2 MICRAUTOPC-3
Cleanroom autoclave indicator tape
Indicateurs de stérilisation
Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves. Green indicator lines change to black when proper levels of steam pressure and temperature have been achieved. After use, the tape removes quickly and completely, leaving minimal residue or staining.
  • Lead and latex-free
  • RoHS compliant
  • Uniquely printed lines cannot be rubbed off and will not contaminate instruments
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité