Liner adaptors, Uniliner®
Fournisseur: Restek
20310 20311 20312 20234
REST20310EA 121 EUR InStock
REST20310 REST20311 REST20312 REST20234
Liner adaptors, Uniliner®
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Uniliner® liners must be used with a Uniliner® liner adaptor for ¹/₄" injection ports.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité