Anti-EID3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00493861-M08EA 394 EUR InStock
ABNOH00493861-M08
Anti-EID3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EID3.
Type: Primary
Antigen: EID3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité