Anti-ANGPTL3 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00027329-B01PEA 394 EUR InStock
ABNOH00027329-B01P
Anti-ANGPTL3 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ANGPTL3 protein.
Type: Primary
Antigen: ANGPTL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité