Anti-CD3E Hamster Monoclonal Antibody [clone: 145-2C11] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12205EA 419 EUR InStock
ABNOMAB12205
Anti-CD3E Hamster Monoclonal Antibody [clone: 145-2C11] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
Armenian Hamster monoclonal antibody raised against Cd3e.
Type: Secondary
Antigen: Cd3e
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11
Conjugation: PerCP/Cy5.5
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité