Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB12209EA 419 EUR InStock
ABNOMAB12209
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against Cd4.
Type: Secondary
Antigen: Cd4
Clonality: Monoclonal
Clone: RM4-5
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité